Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 vial | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 62.50 |
5 vials | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 173.00 |
10 vials | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 344.00 |
Informazioni su questo articolo
Nome del prodotto
Adenosine 5′-triphosphate (ATP) disodium salt hydrate, vial of ~1 mg ATP
biological source
bacterial (Corynebacterium sp)
Quality Segment
assay
≥90%
form
lyophilized powder
packaging
vial of ~1 mg ATP
solubility
water: soluble, clear, colorless (1 vial + 0.1 mL)
storage temp.
−20°C
SMILES string
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H16N5O13P3.2Na.H2O/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(26-10)1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t4-,6-,7-,10-;;;/m1.../s1
InChI key
NTBQNWBHIXNPRU-MSQVLRTGSA-L
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description vial of ~1 mg ATP | description BioXtra, ≥99% (HPLC), from microbial | description microbial, BioReagent, suitable for cell culture, ≥99% (HPLC) | description 99% |
| biological source bacterial (Corynebacterium sp) | biological source microbial | biological source microbial | biological source - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| assay ≥90% | assay ≥99% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) | assay 99% |
| form lyophilized powder | form powder | form powder | form - |
| solubility water: soluble, clear, colorless (1 vial + 0.1 mL) | solubility H2O: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility H2O: 50 mg/mL | solubility - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Adenosine 5′-triphosphate (ATP) disodium salt hydrate
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?