MSMLS
Raccolta di metaboliti per spettrometria di massa
Supplied by IROA Technologies
Sinonimo/i:
MSMLS, Raccolta di metaboliti, Raccolta di standard di metaboliti per spettrometria di massa, Raccolta metabolica
About This Item
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 7 plates
Produttore/marchio commerciale
IROA Technologies
Dimens. piastra
96 wells
Compatibilità
suitable for mass spectrometry
applicazioni
lipidomics
metabolomics
microbiology
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
La Raccolta di metaboliti per la spettrometria di massa (MSMLS)™ è una raccolta di piccole molecole biochimiche di qualità elevata usate per applicazioni della metabolomica nella spettrometria di massa e fornisce un′ampia rappresentanza del metabolismo primario.
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- MSMLS-LOT-230-23
- MSMLS-LOT-230-16
- MSMLS-LOT-230-13
Scaricando il software si può accedere alla mappa completa delle piastre in cui sono dettagliati nome, Parent CID, formula molecolare, peso molecolare, CAS, ChEBI, ID HMDB, codici di identificazione PubChem (Compound ID e Substance ID) PubChem dei composti presenti nella raccolta.
Ampio spettro di metaboliti, metaboliti primari essenziali e intermedi inerenti le vie metaboliche principali, incluse le seguenti classi di composti:
- Acidi carbossilici, amminoacidi
- Ammine biogene, poliammine
- Nucleotidi, coenzimi e vitamine
- Mono- e disaccaridi
- Acidi grassi, lipidi, steroidi e ormoni
Compatibilità
Nota sulla preparazione
Altre note
Per guardare il video MLSDiscovery, visitare: Tutorial MLSDiscovery.
Prodotti consigliati
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Lact. - Muta. 2 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Blood, Immune system, Respiratory system, Thyroid,Cardio-vascular system,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Punto d’infiammabilità (°F)
-40.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-40 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
MSMLS™ offers high-purity small biochemical molecules for broad primary metabolism studies in an economical, ready-to-use format.
Contenuto correlato
We provide small molecule metabolite libraries and kits with a comprehensive range of primary metabolite compounds covering key metabolic pathways for your metabolomics research.
Per gli studi di metabolomica, forniamo librerie e kit di metaboliti a piccola molecola comprendenti una completa gamma di metaboliti primari riconducibili alle principali vie metaboliche.