F8890
Folic acid
BioReagent, suitable for plant cell culture, ≥97%
Sinonimo/i:
PteGlu, Pteroyl-L-glutamic acid, Vitamin M
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
BioReagent
Saggio
≥97%
tecniche
cell culture | plant: suitable
applicazioni
agriculture
Stringa SMILE
NC(N1)=NC(C2=C1N=CC(CNC3=CC=C(C(N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O)=O)C=C3)=N2)=O
InChI
1S/C19H19N7O6/c20-19-25-15-14(17(30)26-19)23-11(8-22-15)7-21-10-3-1-9(2-4-10)16(29)24-12(18(31)32)5-6-13(27)28/h1-4,8,12,21H,5-7H2,(H,24,29)(H,27,28)(H,31,32)(H3,20,22,25,26,30)/t12-/m0/s1
OVBPIULPVIDEAO-LBPRGKRZSA-N
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?