Documenti fondamentali
F8053
Sigma-Aldrich
Anti-FADD antibody, Mouse monoclonal
clone FD19, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-Fas Associated Death Domain
Scegli un formato
200 μL
CHF 544.00
CHF 544.00
Check Cart for Availability
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB06711
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
200 μL
CHF 544.00
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 544.00
Check Cart for Availability
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB06711
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
FD19, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~28 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~2 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using total cell extracts of A431 cells
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FADD(8772)
Descrizione generale
Anti-FADD antibody, Mouse monoclonal (mouse IgG1) is derived from the FD19 hybridoma produced by the fusion of murine myeloma cells (NS1) and splenocytes from mouse immunized with purified recombinant human FADD.
Immunogeno
purified recombinant human FADD.
Applicazioni
Anti-FADD antibody, Mouse monoclonal has been used in:
  • immunoblotting
  • immunoprecipitation
  • enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
Azioni biochim/fisiol
FADD (Fas Associated Death Domain) is associated with various non-apoptotic cellular pathways such as regulation of cell cycle machinery in T lymphocytes connected to the phosphorylation state of FADD and to the FasL/TRAIL-induced transcriptional activation of c-fos protooncogene. It also interacts with the hepatitis C virus core protein in the HEK-293 cell line.
Stato fisico
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Overcoming resistance to TRAIL-induced apoptosis in solid tumor cells by simultaneously targeting death receptors, c-FLIP and IAPs
Huang Y, et al.
International Journal of Oncology, 49(1), 153-163 (2016)
A novel naphthyridine derivative, 3u, induces necroptosis at low concentrations and apoptosis at high concentrations in human melanoma A375 cells
Kong Q, et al.
International Journal of Molecular Sciences, 19(10), 2975-2975 (2018)
Qinghong Kong et al.
International journal of molecular sciences, 19(10) (2018-10-03)
Naphthyridine derivatives are a widely-used class of heterocycles due to their pharmacological activities. A novel compound (10-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydrobenzo(g)(1,3) diazepino(1,2-a)-(1,8)naphthyridin-6-yl)(phenyl) methanone (named 3u), showed good anticancer activity in the human malignant melanoma cell line A375 via Thiazolyl Blue Tetrazolium Bromide (MTT) assay.
Ying Huang et al.
International journal of oncology, 49(1), 153-163 (2016-05-24)
The discovery of the TRAIL protein and its death receptors DR4/5 changed the horizon of cancer research because TRAIL specifically kills cancer cells. However, the validity of TRAIL-based cancer therapies has yet to be established, as most cancer cells are
J Zhang et al.
The Journal of biological chemistry, 276(32), 29815-29818 (2001-06-08)
FADD is an adapter protein that was originally isolated as a transducer of apoptotic signals for death domain-containing receptors. However, FADD-deficient mice are embryonic lethal and FADD(-/-) T cells developed from FADD(-/-) embryonic stem cells in the RAG-1(-/-) hosts lack