F6928
Monoclonal Anti-FKHR (FOXO1a) antibody produced in mouse
clone FKH 117, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
FKH 117, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 70-75 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using total extract of COS-7 cells transfected with FKHR expression plasmid
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FOXO1(2308)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- immunoblotting
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoprecipitation
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)