Documenti fondamentali
F1884
Supelco
(±)-Fenfluramine hydrochloride solution
drug standard, 1.0 mg/mL in methanol
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
Grado
drug standard
Saggio
≥98%
Concentrazione
1.0 mg/mL in methanol
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.CCNC(C)Cc1cccc(c1)C(F)(F)F
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)