F133
Norfluoxetine hydrochloride
≥97%, solid
Sinonimo/i:
(±)-γ-(4-Trifluoromethylphenoxy)benzenepropanamine hydrochloride
Saggio
≥97%
Stato
solid
Colore
yellow
Solubilità
H2O: >4 mg/mL
DMSO: >5 mg/mL
Stringa SMILE
Cl[H].NCCC(Oc1ccc(cc1)C(F)(F)F)c2ccccc2
InChI
1S/C16H16F3NO.ClH/c17-16(18,19)13-6-8-14(9-7-13)21-15(10-11-20)12-4-2-1-3-5-12;/h1-9,15H,10-11,20H2;1H
GMTWWEPBGGXBTO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenza
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?