EP5920741004
Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
Holds 750 mL flat bottom bottles, pack of 2
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche
Holds 750 mL flat bottom bottles
Confezionamento
pack of 2
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5920741004 (Global)
Parametri
4,079 × g max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Altezza
166 mm
Diametro
104 mm
Compatibilità
for use with Universal-Large bucket
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)