Documenti fondamentali
EP5920740008
Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
Holds 250 mL flat bottom bottles, pack of 2
Scegli un formato
2 EA
CHF 351.00
CHF 351.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 EA
CHF 351.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
CHF 351.00
Check Cart for Availability
Caratteristiche
Holds 250 mL flat bottom bottles
for use with aerosol-tight lid
Confezionamento
pack of 2
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5920740008 (Global)
Parametri
4,099 × g max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Altezza
133 mm
Diametro
62 mm
Compatibilità
for use with Universal-Large bucket
Descrizione generale
Adapters for various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x Universal large rotor.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)