Documenti fondamentali
EP5920739000
Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
capacity, 49 x 2.6 - 8 mL tubes, pack of 2
Scegli un formato
2 EA
CHF 351.00
CHF 351.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 EA
CHF 351.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
CHF 351.00
Check Cart for Availability
Materiali
round bottom
Caratteristiche
capacity 49 x 2.6 - 8 mL tubes
Holds 2.6 - 8.0 mL tubes
for use with cap
Confezionamento
pack of 2
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5920739000 (Global)
Parametri
4,140 × g max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Altezza
109 mm
Diametro
13 mm
Compatibilità
for use with Universal-Large bucket
Descrizione generale
Adapters for various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x Universal large rotor.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)