Documenti fondamentali
EP5910754000
Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
for 16x75-100 mm round-bottom tubes, pkg of 2 ea
Scegli un formato
2 EA
CHF 369.00
CHF 369.00
Spedizione prevista il12 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 EA
CHF 369.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.78
CHF 369.00
Spedizione prevista il12 aprile 2025
Caratteristiche
Holds 7.5 - 12 mL tubes
for 16x75-100 mm round-bottom tubes
Confezionamento
pkg of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5910754000
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with Universal bucket
Descrizione generale
Adapters for various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x Universal large rotor.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)