Documenti fondamentali
EP5920742000
Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
capacity, 52 x 5 mL FACS, pack of 2
Scegli un formato
2 EA
CHF 369.00
CHF 369.00
Spedizione prevista il15 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 EA
CHF 369.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
CHF 369.00
Spedizione prevista il15 aprile 2025
Materiali
round bottom
Caratteristiche
capacity 52 x 5 mL FACS
Holds 5 mL FACS tubes
for use with aerosol-tight lid
Confezionamento
pack of 2
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5920742000 (Global)
Parametri
4,140 × g max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Altezza
114 mm
Diametro
12 mm
Compatibilità
for use with Universal-Large bucket
Descrizione generale
Adapters for various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x Universal large rotor.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)