Documenti fondamentali
EP5920710001
Adapter for Eppendorf® S-4x1000 Rotor
capacity, 22 x Eppendorf Tube® 5.0 mL, for use with medium-capacity buckets, pack of 2
Scegli un formato
2 EA
CHF 369.00
CHF 369.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 EA
CHF 369.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
CHF 369.00
Check Cart for Availability
Caratteristiche
capacity 22 x Eppendorf Tube® 5.0 mL
Confezionamento
pack of 2
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5920710001 (Global)
Parametri
3,076 × g max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Altezza
121 mm
Diametro
17 mm
Compatibilità
for use with plate/tube bucket
Descrizione generale
Adapters to fit various size tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x1000 rotor.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Tube is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)