EP5920737007
Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
capacity, MTP, DWP, PCRplates, pack of 2
Sinonimo/i:
Adapter for Eppendorf Rotor, Eppendorf Rotor Adapter, Large Rotor Adapter
Scegli un formato
CHF 351.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 351.00
Prodotti consigliati
Materiali
flat bottom
Caratteristiche
capacity MTP, DWP, PCR
plates
Confezionamento
pack of 2
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5920737007 (Global)
Parametri
3,938 × g max. RCF
tecniche
PCR: suitable
centrifugation: suitable
Altezza
116 mm
Compatibilità
for use with Universal-Large bucket
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)