Documenti fondamentali
EP5804783000
Adapter for Eppendorf® S-4-72 Rotor
holds 8 x 15 mL conical tubes, pack of 2
Scegli un formato
2 EA
CHF 228.00
CHF 228.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 EA
CHF 228.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
CHF 228.00
Check Cart for Availability
Materiali
conical bottom
Caratteristiche
holds 8 x 15 mL conical tubes
Confezionamento
pack of 2
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5804783000 (Global)
Parametri
3,234 × g max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Altezza
120 mm
Diametro
17 mm
Compatibilità
for use with 250 mL round buckets
Descrizione generale
Adapters to fit various tube sizeds forEppendorf S-4-72 Rotor.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)