EP5804792009
Adapter for Eppendorf® S-4-72 Rotor
holds 12 x 9 mL round-bottom tubes, pack of 2 ea
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
round bottom
Caratteristiche
holds 12 x 9 mL round-bottom tubes
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5804792009 (Global)
Parametri
3,116 × g max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Altezza
113 mm
Diametro
17.5 mm
Compatibilità
for use with 250 mL round buckets
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)