Documenti fondamentali
EP5495516000
Eppendorf® Rotor Seal and Sealing Grease
for aerosol-tight rotor lid FA-10x5 and FA-18x2 (Centrifuge modle 5425/R)
Sinonimo/i:
Eppendorf® Rotor Lid Seals
About This Item
Codice UNSPSC:
41103913
NACRES:
NB.15
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5495516000
Compatibilità
Centrifuge model 5425/R
Descrizione generale
Seal for aerosol-tight rotor lid FA-10x5,FA-18x2 (Centrifuge 5425/R)
Applicazioni
CENTRIFUGATION
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)