HS120637
Reagent Reservoir
capacity 5 mL, polystyrene, sterile, pack of 50 (individually wrapped)
Sinonimo/i:
Reagent Storage
Scegli un formato
CHF 55.30
Spedizione prevista il31 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 55.30
Spedizione prevista il31 maggio 2025
Prodotti consigliati
Materiali
V-bottom bottom
polystyrene
Sterilità
sterile
Confezionamento
pack of 50 (individually wrapped)
Produttore/marchio commerciale
Heathrow Scientific 120637
Capacità
5 mL
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Trough design with a “v” shaped bottom helps ensure that all the reagent is accessible and can be easily aspirated
- Thick wall construction and wide base adds stability and durability making the reservoir easy to handle without product deformation which results in less spillage
- Reservoirs can be conveniently stacked with a unique nesting design that enables easy separation
- Designed to stay flat on the benchtop and not warp
- Sealed in easy-to-open bags. No scissors needed to open
- Disposable
- Design Patent Pending
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)