Documenti fondamentali
EP5409711008
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor, aerosol-tight
aerosol-tight
Sinonimo/i:
Lid for Eppendorf(R) FA-45-48-11 Rotor
Scegli un formato
1 EA
CHF 297.00
CHF 297.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 297.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41103913
NACRES:
NB.82
CHF 297.00
Check Cart for Availability
Caratteristiche
aerosol-tight
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5409711008
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with 5427 R
for use with 5427
Descrizione generale
  • Replacement rotor lids
  • Aerosol-tight and aluminum lids available
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)