EP5409718002
Eppendorf® Rotor Seal and Sealing Grease
for rotors FA-45-20-17 (Centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R), and FA-20x5 (Centrifuge models 5920R, 5910R)
Sinonimo/i:
Eppendorf® Rotor Seal and Sealing Grease
About This Item
Prodotti consigliati
Confezionamento
pack of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5409718002
Compatibilità
Centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R, and 5920R/5910R
Rotor FA-45-20-17, and FA-20x5
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
5 pcs.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)