EP022639561
Buckets for Eppendorf® A-4-38 Rotor
rectangular, capacity 90 mL, pack of 1 ea
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
aluminum
rectangular
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 022639561
Capacità
90 mL
Compatibilità
for analyte group A-4-38
Categorie correlate
Descrizione generale
Spare rectangular bucket 90 mL, for Rotor A-4-38
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG