Documenti fondamentali
E2126
Sigma-Aldrich
Ethylenediamine dihydrochloride
Sinonimo/i:
1,2-Diaminoethane dihydrochloride
About This Item
Formula condensata:
NH2CH2CH2NH2 · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
133.02
Beilstein:
3665235
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[H].Cl[H].NCCN
InChI
1S/C2H8N2.2ClH/c3-1-2-4;;/h1-4H2;2*1H
OHHBFEVZJLBKEH-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)