195804
Ethylenediamine dihydrochloride
98%
Sinonimo/i:
1,2-Diaminoethane dihydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 100 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
Stringa SMILE
Cl[H].Cl[H].NCCN
InChI
1S/C2H8N2.2ClH/c3-1-2-4;;/h1-4H2;2*1H
OHHBFEVZJLBKEH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves