E1518
Echistatin from Echis carinatus
lyophilized powder, γ-irradiated, BioXtra
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Echis carinatus
Livello qualitativo
Sterilità
γ-irradiated
Nome Commerciale
BioXtra
Saggio
>95% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized powder
PM
5.2-5.4 kDa
Confezionamento
pkg of 50 μg
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Solubilità
water: soluble 0.1 mg/mL, clear, colorless
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
XLBBKEHLEPNMMF-SSUNCQRMSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3