E0137
Vanillic acid diethylamide
Sinonimo/i:
Ethamivan, N,N-Diethyl-4-hydroxy-3-methoxybenzamide, N,N-Diethylvanillamide
About This Item
Prodotti consigliati
Stringa SMILE
CCN(CC)C(=O)c1ccc(O)c(OC)c1
InChI
1S/C12H17NO3/c1-4-13(5-2)12(15)9-6-7-10(14)11(8-9)16-3/h6-8,14H,4-5H2,1-3H3
BQJODPIMMWWMFC-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)