Documenti fondamentali
D9631
Sigma-Aldrich
Dansylsarcosine piperidinium salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H18N2O4S · C5H11N
Numero CAS:
Peso molecolare:
407.53
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Temperatura di conservazione
−20°C
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)