Vai a
O6877
Octanoyl coenzyme A lithium salt hydrate
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
Capryloyl coenzyme A lithium salt hydrate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 196.00
10 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 410.00
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 733.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C29H50N7O17P3S · xLi+ · yH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
893.73 (free acid basis)
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
Form:
powder
Assay:
≥95% (HPLC)
Solubility:
H2O: soluble-25 mg/mL, clear, colorless
Biological source:
synthetic (organic)
CHF 196.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
solubility
H2O: soluble-25 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Li+].[Li+].[Li+].O.CCCCCCCC(=O)SCCNC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1OP(O)([O-])=O)n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C29H50N7O17P3S.3Li.H2O/c1-4-5-6-7-8-9-20(38)57-13-12-31-19(37)10-11-32-27(41)24(40)29(2,3)15-50-56(47,48)53-55(45,46)49-14-18-23(52-54(42,43)44)22(39)28(51-18)36-17-35-21-25(30)33-16-34-26(21)36;;;;/h16-18,22-24,28,39-40H,4-15H2,1-3H3,(H,31,37)(H,32,41)(H,45,46)(H,47,48)(H2,30,33,34)(H2,42,43,44);;;;1H2/q;3*+1;/p-3/t18-,22-,23-,24+,28-;;;;/m1..../s1
InChI key
VWXPWBSHKDXAFH-SMMZWZJBSA-K
Application
Coenzyme A functions as an acyl group carrier, acetyl-CoA. Octanoyl coenzyme A is a donor molecule for the acylation (octanylation) of Ghrelin and other peptides by ghrelin O-acyltransferase(s) (GOAT).
Biochem/physiol Actions
Medium-chain fatty acid covalently linked to coenzyme A.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
L2659B1508A5837
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90%
assay
≥85%
solubility
H2O: soluble-25 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
H2O: soluble-50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
synthetic (Organic)
biological source
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)