Documenti fondamentali
D9508
Sigma-Aldrich
1,3-Dilinoleoyl-rac-glycerol
Sinonimo/i:
1,3-Di-([cis,cis]-9,12-octadecadienoyl)-rac-glycerol, 1,3-Dilinolein
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C39H68O5
Peso molecolare:
616.95
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Origine biologica
plant
Saggio
≥95% (TLC)
Forma fisica
liquid
Gruppo funzionale
ester
Tipo di lipide
neutral glycerides
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(O)COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC
InChI
1S/C39H68O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-35-37(40)36-44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h11-14,17-20,37,40H,3-10,15-16,21-36H2,1-2H3/b13-11-,14-12-,19-17-,20-18-
LYPGMYIQHDZFFD-MAZCIEHSSA-N
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Jacinta L Watkins et al.
The Plant cell, 31(12), 3092-3112 (2019-10-03)
Xanthophylls are a class of carotenoids that are important micronutrients for humans. They are often found esterified with fatty acids in fruits, vegetables, and certain grains, including bread wheat (Triticum aestivum). Esterification promotes the sequestration and accumulation of carotenoids, thereby