Key Documents
D8928
Sigma-Aldrich
acido trans-1,2-diaminocicloesano-N,N,N′,N′-tetracetico
ACS reagent, 97.5-100.5%
Sinonimo/i:
Acido 1,2-cicloesanodinitrilotetracetico, Chel-CD, DCTA
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H22N2O8 · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
364.35
Beilstein:
3222748
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Grado
ACS reagent
Saggio
97.5-100.5%
Residuo alla calcinazione
≤0.2%
Punto di fusione
213-216 °C (lit.)
Cationi in tracce
Fe: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Stringa SMILE
[H]O[H].OC(=O)CN(CC(O)=O)[C@@H]1CCCC[C@H]1N(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C14H22N2O8.H2O/c17-11(18)5-15(6-12(19)20)9-3-1-2-4-10(9)16(7-13(21)22)8-14(23)24;/h9-10H,1-8H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24);1H2/t9-,10-;/m1./s1
VASZYFIKPKYGNC-DHTOPLTISA-N
Note legali
Chel is a trademark of Ciba-Geigy AG
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3