Vai a
D8768
cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid sodium salt
≥95%, waxy solid
Sinonimo/i:
Sodium (all-Z)-4,7,10,13,16,19-docosahexaenoate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 78.70
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 241.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C22H31O2Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
350.47
MDL number:
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
CHF 78.70
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
cod liver oil
Quality Segment
assay
≥95%
form
waxy solid
functional group
carboxylic acid
lipid type
omega FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCC(O[Na])=O
InChI
1S/C22H32O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24;/h3-4,6-7,9-10,12-13,15-16,18-19H,2,5,8,11,14,17,20-21H2,1H3,(H,23,24);/q;+1/p-1/b4-3-,7-6-,10-9-,13-12-,16-15-,19-18-;
InChI key
SNNDEWVSGZRIFE-FPYKSTABSA-M
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D2659D241005832
description
≥95%, waxy solid
description
≥98%
description
≥97%
description
analytical standard
assay
≥95%
assay
≥98%
assay
≥97%
assay
≥98.5% (GC)
biological source
cod liver oil
biological source
synthetic (organic)
biological source
algae
biological source
-
functional group
carboxylic acid
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
form
waxy solid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)