D8281
Anti-Desmin antibody produced in rabbit
whole antiserum
Sinonimo/i:
Anti-Desmin, Desmin Detection Antibody, Rabbit Anti-Desmin
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
whole antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
contiene
15 mM sodium azide
Reattività contro le specie
chicken, bovine, human, mouse
Convalida avanzata
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
tecniche
indirect immunofluorescence: 1:20 using cultured cells
indirect immunofluorescence: 1:20 using human skeletal muscle sections
western blot: 1:100 using animal or human skeletal muscle.
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DES(1674)
mouse ... Des(13346)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- immunohistochemistry of zebrafish intestines sections
- immunodetection in fish embryo samples
- immunolabeling of myofibers
Azioni biochim/fisiol
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)