Vai a
D1639
Glyceryl 1,3-dipalmitate
≥99%
Sinonimo/i:
α,γ-Dipalmitin, 1,3-Dihexadecanoylglycerol, 1,3-Dipalmitin, 1,3-Dipalmitoyl-glycerol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 347.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C35H68O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
568.91
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-942-3
Beilstein/REAXYS Number:
1809772
MDL number:
CHF 347.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
impurities
≤1% 1,2-isomer
functional group
ester
lipid type
neutral glycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C35H68O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-34(37)39-31-33(36)32-40-35(38)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h33,36H,3-32H2,1-2H3
InChI key
GFAZGHREJPXDMH-UHFFFAOYSA-N
Application
Glyceryl 1,3-dipalmitate has been used as a standard in lipid analysis of feeds and omasal digesta. It has also been used as a standard in identifying sn-1,3 diacylglycerol (DAG) in skeletal muscles.
Biochem/physiol Actions
Glyceryl 1,3-dipalmitate from Lactobacillus paracasei subsp. possesses neuroprotective effects.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D8269T8127D8894
description
≥99%
description
≥99% (TLC)
description
≥85%
description
≥99%, mixture of 1,3- and 1,2-isomers, liquid
assay
≥99%
assay
≥99% (TLC)
assay
≥85%
assay
≥99%
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
functional group
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
liquid
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)