Vai a
D6317
DMeOB
≥98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
3-Methoxybenzaldehyde [(3-methoxyphenyl)methylene]hydrazone
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 301.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H16N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
268.31
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
CHF 301.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
yellow
solubility
DMSO: ~28 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cccc(\C=N\N=C\c2cccc(OC)c2)c1
InChI
1S/C16H16N2O2/c1-19-15-7-3-5-13(9-15)11-17-18-12-14-6-4-8-16(10-14)20-2/h3-12H,1-2H3/b17-11+,18-12+
InChI key
FBNPHFBYHYNMHC-JYFOCSDGSA-N
Biochem/physiol Actions
Negative allosteric modulator at the metabotropic glutamate receptor mGluR5.
Features and Benefits
This compound is featured on the Glutamate Receptors (G Protein Family) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML0917X4753P0052
DMeOB ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
D6317
DMeOB
BMS-986122 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0917
BMS-986122
XCT790 ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
X4753
XCT790
PNU-74654 ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
P0052
PNU-74654
description
≥98% (HPLC), solid
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), solid
description
≥98% (HPLC), solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
powder
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: insoluble, DMSO: ~28 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
DMSO: >10 mg/mL
color
yellow
color
white to beige
color
yellow
color
white to off-white
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)