Vai a
SML0917
BMS-986122
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-(3-Bromo-4-methoxyphenyl)-3-[(4-chlorophenyl)sulfonyl]-thiazolidine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 127.00
CHF 107.95
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 486.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H15BrClNO3S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
448.78
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 107.95
Prezzo di listinoCHF 127.00Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
BMS-986122 is a positive allosteric modulator (PAM of the m-opioid receptor). BMS986122 displays little or no agonist activity alone, but dose dependently increases endomorphin-I induced b-arrestin recruitment, and inhibition of forskolin-induced adenyl cyclase activity. The compound also potentiates DAMGO-stimulated GTPgS receptor binding.
BMS-986122 is a positive allosteric modulator (PAM of the m-opioid receptor.
BMS-986122 may exhibit an antinociception effect in vivo by increasing the efficiency of Met-enkephalin (met-Enk) to inhibit γ aminobutyric acid (GABA) release in the periaqueductal gray region of the brain.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML0903L4545SML1735
BMS-986122 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0917
BMS-986122
BMS-986124 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0903
BMS-986124
L-798106 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
L4545
L-798106
PFM01 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1735
PFM01
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
-
color
white to beige
hcodes
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)