Vai a
31390
Destrano
Mr ~70,000
Sinonimo/i:
DESTRANO 70
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 120.00
100 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 447.00
500 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1640.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
(C6H10O5)n
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
EC Number:
232-677-5
MDL number:
CHF 120.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
(Leuconostoc spp)
Quality Segment
form
powder
mol wt
Mr ~70,000
loss
≤7% loss on drying
color
white
mp
483  °C ((901 °F ))
solubility
water: 0.75 g/5mL, clear
absorption
≤0.05 at 375 nm in H2O at 10%
storage temp.
room temp
SMILES string
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OCC2OC(C(C(C2O)O)O)OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
InChI key
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
General description
Il destrano è un polimero del D-glucopiranosio secreto dai batteri nello spazio extracellulare. Consiste principalmente di una catena principale che presenta legami di tipo α-(1→6) e da ramificazioni che presentano un numero variabile di legami di tipo α-(1→2), α-(1→3), α-(1→4).
Application
Il destrano da Leuconostoc spp. è stato impiegato:
  • per l′isolamento di cellule insulari dal tessuto pancreatico mediante centrifugazione
  • come componente della soluzione tampone bicarbonato di Earle per la perfusione placentare
  • per isolare microvasi cerebrali dal cervello di topo.
Biochem/physiol Actions
Il destrano è impiegato commercialmente come farmaco, in particolare come espansore del volume di plasma ematico. Viene impiegato come adiuvante, emulsificante, carrier ematico e stabilizzante nell′industria alimentare, in quella farmaceutica e in quella chimica. Il Sephadex è un destrano reticolato ampiamente utilizzato nella separazione e nella purificazione delle proteine. Nell′industria alimentare, il destrano ha trovato impiego come addensante per marmellate e gelati. Ostacola la cristallizzazione dello zucchero, aumentando di conseguenza la ritenzione dell′umidità. Ciò aiuta a conservare gli aromi e l′aspetto di molti prodotti alimentari.
Other Notes
Migliora la sensibilità dell′immunoprecipitazione
Per acquisire un quadro completo della nostra ampia selezione di destrani disponibili per la vostra ricerca, vi invitiamo a consultare la nostra pagina dedicata ai carboidrati.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
313893138831387
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
31390
Destrano
Destrano Mr ~40,000
Sigma-Aldrich
31389
Destrano
Destrano Mr ~6,000
Sigma-Aldrich
31388
Destrano
Destrano Mr 15,000-25,000
Sigma-Aldrich
31387
Destrano
description
Mr ~70,000
description
Mr ~40,000
description
Mr ~6,000
description
Mr 15,000-25,000
biological source
(Leuconostoc spp)
biological source
(Leuconostoc spp)
biological source
(Leuconostoc spp)
biological source
(Leuconostoc spp)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
water: 0.75 g/5mL, clear
solubility
water: 1.5, clear, colorless
solubility
water: 1.5 g/10 mL, colorless to faintly yellow
solubility
water: 0.5 g/5mL, colorless
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid, crystalline
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
mp
483  °C ((901 °F ))
mp
483  °C ((901 °F ))
mp
483  °C ((901 °F ))
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Destrano
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf