Key Documents
D4267
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine hemioxalate salt
Sinonimo/i:
4-(Dimethylamino)aniline hemioxalate salt, 4-Amino-N,N-dimethylaniline hemioxalate salt, DMPPDA
About This Item
Formula condensata:
C8H12N2 · 1/2C2H2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.21
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)C(O)=O.CN(C)c1ccc(N)cc1.CN(C)c2ccc(N)cc2
Avvertenza
Darkens readily when exposed to air.
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges