D3939
3,3′-Diaminobenzidine (DAB) Enhanced Liquid Substrate System tetrahydrochloride
peroxidase substrate, liquid, suitable for Immunohistology
Sinonimo/i:
DAB liquid substrate system
About This Item
Prodotti consigliati
product name
3,3′-Diaminobenzidine (DAB) Enhanced Liquid Substrate System tetrahydrochloride, for Immunohistology
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.Cl.Cl.Cl.Nc1ccc(cc1N)-c2ccc(N)c(N)c2
InChI
1S/C12H14N4.4ClH/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)8-2-4-10(14)12(16)6-8;;;;/h1-6H,13-16H2;4*1H
KJDSORYAHBAGPP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- in the detection of hydrogen peroxide in rice leaves
- as a substrate for rabbit peroxidase in immunohistochemistry of mice brain sections
- in immunocytochemistry of muscle-derived stem cells (MDSCs)
Avvertenza
Quantità
Solo come componenti del kit
- 3, 3′-Diaminobenzidine enhanced liquid substrate system, solution B, for immuno-histochemistry 100 mL
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 1B - Muta. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
I clienti hanno visto anche
Articoli
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.
Contenuto correlato
Access high-quality reagents for antibody workflows, including adjuvants, blocking reagents, conjugation kits, and more.