Vai a
D6815
3,3′-Diaminobenzidine (DAB) Enhanced Liquid Substrate System tetrahydrochloride
peroxidase substrate, liquid, suitable for membrane applications
Sinonimo/i:
DAB membrane substrate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 set
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 743.00
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
MDL number:
CHF 743.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
3,3′-Diaminobenzidine (DAB) Enhanced Liquid Substrate System tetrahydrochloride, for Membrane Applications
Quality Segment
form
liquid
technique(s)
protein detection: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.Cl.Cl.Cl.Nc1ccc(cc1N)-c2ccc(N)c(N)c2
InChI
1S/C12H14N4.4ClH/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)8-2-4-10(14)12(16)6-8;;;;/h1-6H,13-16H2;4*1H
InChI key
KJDSORYAHBAGPP-UHFFFAOYSA-N
Application
The DAB (3,3′-Diaminobenzidine tetrahydrochloride) Two-component Enhanced Liquid Substrate System is a precipitating substrate system for peroxidase. DAB Two-component Liquid Substrate System produces a brown precipitate for use in immunohistological and immunoblotting staining procedures.
3,3′-Diaminobenzidine (DAB) Enhanced Liquid Substrate System tetrahydrochloride has been used as a substrate for peroxidase coupled secondary antibody.
  • in paraffin heart sections of mice for immunohistochemical and immunofluorescent staining
  • in immunotransfer of salivary protein of laboratory Lutzomyia ovallesi
  • in immunoperoxidase staining of lung tissue
Biochem/physiol Actions
3,3′-Diaminobenzidine (DAB) is a chromogenic substrate for peroxidase enzyme. It is converted to an insoluble precipitate after oxidation by peroxidase. This feature is exploited for visualization in histochemical (HC) and immunohistochemical (IHC) staining.
Packaging
Set consists of 4 x 100 ml Solution A and 15 ml Solution B.
Preparation Note
Each DAB Two-component Liquid Substrate System will provide 500 mL of the DAB substrate solution.
Disclaimer
Stable for up to 18 mo. when stored at 2-8 °C in the original container.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
B3679T0565D0426
description
for Membrane Applications
description
ready to use alkaline phosphatase substrate
description
ready to use solution
description
tablet
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
tablet
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
N° Catalogo
Descrizione
SDS & Determinazione del prezzo
  • 3, 3′-Diaminobenzidine enhanced liquid substrate system 4 x 100
    SDS
Pittogrammi
Health hazard
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Carc. 1B - Muta. 2
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)