Documenti
D2525
Sigma-Aldrich
Sodium dodecylbenzenesulfonate
~80%, powder
Sinonimo/i:
Dodecylbenzenesulfonic acid sodium salt
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)11C6H4SO3Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
348.48
Beilstein:
4171051
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Descrizione
anionic
Saggio
~80%
Forma fisica
powder
Colore
light yellow
Stringa SMILE
[Na+].CCCCCCCCCCCCc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C18H30O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-17-13-15-18(16-14-17)22(19,20)21;/h13-16H,2-12H2,1H3,(H,19,20,21);/q;+1/p-1
JHJUUEHSAZXEEO-UHFFFAOYSA-M
Qualità
Purity based on total alkylbenzenesulfonate content. Higher and lower homologs are present.
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Xianghui Li et al.
Biomedical chromatography : BMC, 29(9), 1350-1355 (2015-02-03)
This study was designed to develop a high-performance liquid chromatographic-electrospray ionization-mass spectrometry (HPLC-ESI-MS) method for quantitative determination of residual surfactant linear alkylbenzene sulfonate (LAS) compounds on pharmaceutical rubber stoppers. An HPLC-ESI-MS method was developed for separation and determination of five