Documenti fondamentali
D1416
SAFC
2,6-Dichlorobenzanilide
Sinonimo/i:
2,6-Dichloro-N-phenylbenzamide
About This Item
Codice UNSPSC:
12352106
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Temperatura di conservazione
2-8°C
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)