Documenti fondamentali
22193-U
Hamilton® syringe, 1000 series GASTIGHT®, removable needle
1002RN, volume 2.5 mL, needle size 22 ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Sinonimo/i:
Gastight Syringe with Removable Needle
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Misura ago
22 ga (bevel tip)
Descrizione
Gastight®
Caratteristiche
removable needle RN
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 81430
Lungh. ago
51 mm (2 in.)
Volume
2.5 mL
Note legali
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)