No, this ready mix has typical cycling parameters for 0.2–2 kb fragments
Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Quality Segment
form
liquid
usage
sufficient for 100 reactions, sufficient for 400 reactions
feature
Multiplex PCR, dNTPs included, hotstart
concentration
2.5 units/reaction (50 μL reaction volume)
technique(s)
PCR: suitable, whole genome amplification: suitable
color
colorless
suitability
suitable for (quantitative PCR)
application(s)
agriculture
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
- amplificazioni mediante PCR quando è richiesta un′amplificazione aspecifica ridotta
- PCR multiplex
- ridurre i dimeri di primer
Features and Benefits
- La master mix assicura uniformità tra una reazione e la successiva
- Minor tempo di preparazione e rischio ridotto di contaminazione dovuta a molteplici passaggi della pipetta
- Ideata per minimizzare l′amplificazione aspecifica e la contaminazione
- Maggiore specificità e aumentata resa del target
- Meno dimeri di primer
- Riduce il tempo di preparazione rispetto ai metodi Hot Start manuali o con cera
- Consente l′allestimento a temperatura ambiente
- Ideale per le applicazioni di PCR quantitativa ad alto rendimento
Packaging
La confezione di 100RXN è da 1 x 2,5 mL
La confezione di 400RXN è da 1 x 10 mL
Other Notes
Questo prodotto è stato convalidato in PCR quantitativa, ma può richiedere l′aggiunta della soluzione di cloruro di magnesio 25 mM, N° Catalogo M8787, di una opportuna sonda fluorescente e, se si desidera, del colorante di riferimento interno N° Catalogo R4526. Informazioni più dettagliate sui prodotti JumpStart Taq ReadyMix sono disponibili all′indirizzo www.sigma-aldrich.com/hotstart.
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description Complete optimized reagent for hot-start PCR at 2X concentration | description for High-throughput PCR of complex templates | description for PCR | description with MgCl2 |
| technique(s) PCR: suitable, whole genome amplification: suitable | technique(s) whole genome amplification: suitable, PCR: suitable | technique(s) whole genome amplification: suitable, PCR: suitable | technique(s) whole genome amplification: suitable, PCR: suitable |
| application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture |
| suitability suitable for (quantitative PCR) | suitability - | suitability - | suitability suitable for PCR |
| concentration 2.5 units/reaction (50 μL reaction volume) | concentration 0.75 units/reaction (50 μL reaction volume) | concentration 2.5 units/reaction (50 μL reaction volume) | concentration 2.5 units/μL |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Che succede?
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
-
Can the Jumpstart ready mix be used for long range PCR with amplicon size of approximately 20kb
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Helpful?
-
-
Can PCR products made with Product P2893, JumpStart™ Taq ReadyMix™, be used for TA cloning?
1 answer-
Yes, this enzyme does not have 3'-5' exonuclease activity, so there will be 3'A overhangs available for this type of cloning approach.
Helpful?
-
-
Can Product P2893, JumpStart™ Taq ReadyMix™, be used with Bio-Rad real-time PCR machines?
1 answer-
Yes. Bio-Rad's real-time instruments typically require fluorescein as an internal reference dye. We have fluorescein as product F6377 (Fluorescein, sodium salt).
Helpful?
-
-
Can Product P2893, JumpStart™ Taq ReadyMix™, be used in real-time PCR?
1 answer-
Yes. The mixture does not contain any internal reference dye, though. D7440 comes with a vial of our internal reference dye, R4526, which can also be purchased separately.
Helpful?
-
-
What is the fidelity of Taq DNA Polymerase?
1 answer-
The error rates for polymerases are more accurately presented in terms of ranges since the actual fidelity is condition dependent. The error rate of standard Taq, as reported in the literature, is in a range of 1 in 1.1 × 104 (Tindall, K.R., and Kunkel, T.A., Biochemistry, 27, 6008-6013 (1988)) to 1 in 2.0 × 105 (Lundberg, K.S., Shoemaker, D.D., Adams, M.W., Short, J.M., Sorge, J.A.and Mathur, E.J., Gene, 108(1), 1-6 (1991)). These values would apply to this product.