Documenti
724041
Sigma-Aldrich
NG,NG-Dimethyl-d6-L-arginine dihydrochloride
98 atom % D, 95% (CP)
Sinonimo/i:
asym-Dimethyl-d6-arginine, ADMA-d6
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8D6H14Cl2N4O2
Peso molecolare:
281.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
95% (CP)
Forma fisica
powder
tecniche
bio NMR: suitable
Spostamento di massa
M+6
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cl.Cl.[2H]C([2H])([2H])N(C(=N)NCCC[C@H](N)C(O)=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H18N4O2.2ClH/c1-12(2)8(10)11-5-3-4-6(9)7(13)14;;/h6H,3-5,9H2,1-2H3,(H2,10,11)(H,13,14);2*1H/t6-;;/m0../s1/i1D3,2D3;;
SYLNVYJOPZWPJI-WTPXGJEESA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3