CWA-1085
Anti-Mouse CD16/CD32 (93) ColorWheel® Dye-Ready mAb
for use with ColorWheel® Dyes (Required, (Sold Separately))
Sinonimo/i:
Low affinity immunoglobulin gamma Fc region receptor III/II
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
93, monoclonal
Nome Commerciale
ColorWheel®
Stato
lyophilized
PM
calculated mol wt 30.04 and 36.95 kDa
Purificato mediante
using Protein A
Reattività contro le specie
mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG2aκ
Sequenza dell’epitopo
Unknown
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Compatibilità
for use with ColorWheel® Dyes (Required, (Sold Separately))
Categoria alternativa più verde
, Aligned
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Flow Cytometry in BALB/c mouse splenocytes.
Flow Cytometry Analysis: Staining of one million BALB/c mouse splenocytes was performed using 5 μL of a 1:1 mixture of Cat. No. CWA-1085, Anti-Mouse CD16/CD32 (93) ColorWheel® Dye-Ready mAb and Cat. No. CWDS-PE ColorWheel® Antibody-Ready Phycoerythrin (PE) Dye or an equivalent amount of PE-conjugated Rat IgG2a isotype control.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Compatibilità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Ricostituzione
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Richiesto ma non fornito
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)