11333054001
Roche
Digoxigenin-3-O-methylcarbonyl-ε-aminocaproic acid-N-hydroxysuccinimide ester
>90% (elementary analysis), pkg of 5 mg, powder, pH range 2-13
Sinonimo/i:
Digoxigenin NHS-ester, dig-nhs-ester, ε-(Digoxigenin-3-0-acetamido)caproic acid N-hydroxysuccinimide ester, DIG NHS
Scegli un formato
CHF 308.00
Spedizione prevista il26 marzo 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 308.00
Spedizione prevista il26 marzo 2025
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
>90% (elementary analysis)
Stato
powder
PM
Mr 658.8
Confezionamento
pkg of 5 mg
Produttore/marchio commerciale
Roche
Intervallo di pH
2-13
Solubilità
DMF: soluble
DMSO: soluble
ethanol: soluble
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@]12CC[C@]3([H])[C@]([H])(C[C@@H](O)[C@]4(C)[C@H](CC[C@]34O)C5=CC(=O)OC5)[C@@]1(C)CC[C@@H](C2)OCC(=O)NCCCCCC(=O)ON6C(=O)CCC6=O
InChI
1S/C35H50N2O10/c1-33-13-11-23(45-20-28(39)36-15-5-3-4-6-31(42)47-37-29(40)9-10-30(37)41)17-22(33)7-8-25-26(33)18-27(38)34(2)24(12-14-35(25,34)44)21-16-32(43)46-19-21/h16,22-27,38,44H,3-15,17-20H2,1-2H3,(H,36,39)/t22-,23+,24-,25-,26+,27-,33+,34+,35+/m1/s1
KHNDABJZSPPYLE-FUGFVFQCSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Principio
Nota sulla preparazione
Working solution: Preparation of working solution
Under stirring 0.327 mg digoxigenin-3-O-methylcarbonyl- ε-aminocaproic acid -N-hydroxysuccinimide ester is dissolved in 8.18 μl DMSO or ethanol.
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?