CRISPR13H
CRISPR-Lenti Human HPRT1 Positive Control High Titer Transduction Particles
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Confezionamento
vial of 200 μL
Concentrazione
5x108 VP/ml (via p24 assay)
applicazioni
CRISPR
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Categorie correlate
Applicazioni
- Positive control, HPRT1, CRISPR high titer lentivirus format, for creating gene knockouts/genetic modifications in cell lines.
To see more application data, protocols, vector maps visit sigma.com/crispr.
Caratteristiche e vantaggi
Altre note
Stato fisico
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Protocolli
Learn about CRISPR Cas9, what it is and how it works. CRISPR is a new, affordable genome editing tool enabling access to genome editing for all.