Documenti fondamentali
CLS9016
Corning® aspiration pipettes
volume 2 mL, polystyrene, plain, paper/plastic wrapped
Sinonimo/i:
Aspiration Pipettes, Corning Pipettes
Scegli un formato
500 EA
CHF 371.00
CHF 371.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 EA
CHF 371.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
CHF 371.00
Check Cart for Availability
Materiali
polystyrene
Sterilità
sterile
Confezionamento
pack of 50 ea
case of 500 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 9016
Capacità
2 mL
Volume
2 mL
Descrizione generale
  • Corning® aspirating pipettes are made of optically clearpolystyrene for durability and good mechanical strength.
  • The sterile,ungraduated, and unplugged pipettes are best suited for aspirating liquidaseptically using vacuum suction.
  • Individually wrappedand bulk packed.
  • Disposable andcertified non-pyrogenic.
Aspirating pipettes are sterile, ungraduated and unplugged polystyrene pipettes for aspirating liquid using vacuum suction.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)