Documenti fondamentali
CLS8390
Flaconi per conservazione, rotondi, tradizionali, in plastica Corning® Costar®
round clear polystyrene, sterile, bottle capacity 250 mL, cap, plug seal, case of 12 ea
Sinonimo/i:
plastic bottle, plastic bottles, storage bottle
Scegli un formato
12 EA
CHF 101.00
CHF 101.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
12 EA
CHF 101.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.14
CHF 101.00
Check Cart for Availability
Materiali
clear polystyrene bottle
cylindrical bottle
red high-density polyethylene cap (plug seal)
round clear polystyrene
Sterilità
sterile
sterile
Caratteristiche
cap plug seal
graduated
graduations
neck thread wide mouth
Confezionamento
case of 12 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 8390
Capacità bottiglia
250 mL
Diam. del collo della bottiglia
~44 mm
Diam. collo
45 mm
Descrizione generale
Questi flaconi in polistirolo usa e getta di stile tradizionale hanno un profilo arrotondato e sono l′ideale per conservare terreni, tamponi e altre soluzioni acquose. Chiusura ermetica e rischio minimo di contaminazione con il tappo con guarnizione in polietilene da 45 mm. Sterili, certificati apirogeni.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)