CLS7247
Corning® non-treated 1536 well microplates
white, high base, w/o lid, non-sterile
Sinonimo/i:
1536 multiwell plates, 1536 well microplates, 1536 well microtiter plates, 1536 well plates
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polystyrene plate
square wells
white
white bottom
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
lid: no
skirt
Confezionamento
case of 50 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 7247
Misura
1536 wells
Volume pozzetto
12.5 μL
Volume di lavoro pozzetto
1-8 μL
Colore
white
Tipo di binding
non-treated surface