Documenti fondamentali
CLS3895
Corning® NBS 1536 well plates, without lids
1536 well plate, polystyrene, NBS surface, non-sterile, 50/cs
Sinonimo/i:
1536 multiwell plate, 1536 well microplate, 1536 well microtiter plate, 1536 well plate, 1536 well tissue culture treated plate
Scegli un formato
50 EA
CHF 2’140.00
CHF 2’140.00
Spedizione prevista il19 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 EA
CHF 2’140.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Materiali:
black polystyrene plate
flat bottom wells clear
polystyrene
Misura:
1536 wells
Volume pozzetto:
12.5 μL
Volume di lavoro pozzetto:
8 μL
CHF 2’140.00
Spedizione prevista il19 aprile 2025
Materiali
black polystyrene plate
flat bottom wells clear
polystyrene
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
lid: no
skirt
plate format: 1536 well standard
Confezionamento
pack of 10
case of 50 ×
Produttore/marchio commerciale
Corning 3895
Misura
1536 wells
Volume pozzetto
12.5 μL
Volume di lavoro pozzetto
8 μL
Colore
clear
Compatibilità
suitable for (fluorescent homogeneous assays)
Tipo di binding
NBS (non-binding surface)
Descrizione generale
Corning® NBS 1536 Well Plates, Without Lids
  • Designed for fluorescent homogeneous assays
  • Compatible with standard readers and automation
  • Compatible for bar coding
  • Superior performance compared to competitor plates: Lower CVs, higher signal-to-noise ratios, and lower background fluorescence
  • Non-Binding Surface (NBS) can reduce nonspecific binding and improve signal to noise ratio.
  • Recommended working volume of up to 10μL
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
NBS is a trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)